Learn More
DWK Life Sciences Viales para almacenamiento criogénico Wheaton™ CryoELITE™, con rosca externa
Código de producto. 11784269 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,2 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Natural
Rojo
Rosa
Verde
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Marking Spot:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. 11784269
Marca: DWK Life Sciences W985865
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vial con faldón Loctagon CryoELITE se mantiene estable en posición vertical y se fija en la gradilla Benchmate CryoELITE, lo que facilita la tarea de abrirlo y cerrarlo con una sola mano.
El exclusivo diseño de fabricación del vial CryoELITE tiene una mayor superficie de contacto entre el tapón y el vial para un sellado total. A este vial autoestable se le puede añadir un inserto con código de barras de matriz de datos en 2D en el fondo (n.º de cat. W985880), que lo identifica de forma único para conseguir una trazabilidad permanente. El inserto con código de barras en el fondo, que se puede adquirir por separado, se ajusta con facilidad en el fondo del vial ejerciendo presión. El formato del fondo del vial proporciona una visualización de la muestra sin obstáculos y permite el escaneo automatizado del código de barras, especialmente, cuando se utiliza con la caja para congelador Wheaton KeepIT-100™ (n.º de cat. serie W651700). Esto se traduce en un sellado con tapón de rendimiento excepcional que supera los estándares de DOT en un 35 % de media, por lo que el vial CryoELITE es ideal para el transporte de muestras clínicas. Los tapones y los viales están fabricados con polipropileno criogénico virgen de baja adherencia.
  • Fabricados en polipropileno criogénico virgen de grado radiológico
  • Con tapones de siete colores diferentes: azul, rosa, verde, amarillo, rojo, blanco y natural
  • Viales con rosca externa e interna
  • Su diseño da como resultado una resistencia a la presión con un rendimiento mucho superior a lo establecido en las normativas del gobierno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Color del tapón Rosa
Diámetro exterior (imperial) 0,47 in, 12 mm
Color Transparente
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 2 ml
Altura (imperial) 1.92 pulg
Estilo de rosca Externo
Estilo de la base Independiente
Sin ARNasa Sí
Sin ADNasa Sí
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 49 mm
Cantidad 500/caja
Certificaciones/conformidad DOT, IATA
Tipo Vial criogénico
Marking Spot Sí
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.