Learn More
DWK Life Sciences Viales criogénicos CryoELITE™ Wheaton™ con fondo redondo y tapón de rosca externa
El tapón de rosca externa se puede retirar fácilmente con una mano
237.00€ - 503.00€
Especificaciones
Color del tapón | Natural |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 0,47 in, 12 mm |
Color | Natural |
Material | Polipropileno |
Modelo | Forma redonda |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Marking Spot | Esterilidad | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Marking Spot | Esterilidad | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11734269
|
DWK Life Sciences
W985860 |
1,2 ml | Sí | Estéril | 35 mm |
237.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11744269
|
DWK Life Sciences
W985861 |
2 ml | Sí | Estéril | 49 mm |
271.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 11-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11764279
|
DWK Life Sciences
W985851 |
2 ml | No | No estéril | 49 mm |
407.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11754279
|
DWK Life Sciences
W985850 |
2 ml | Sí | No estéril | 49 mm |
503.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 11-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- El vial criogénico exacto con fondo redondo soporta una RFC máxima de hasta 17 000 x g
- Su inigualable tapón de sellado supera lo requerido por las normativas DOT e IATA, lo que garantiza la máxima protección de las muestras durante el transporte y exige una manipulación con congelación y descongelación
- Los lotes están certificados como estériles y apirógenos y no contienen ARNasa/ADNasa ni endotoxinas, por lo que la integridad de las muestras está garantizada
- Fabricados en polipropileno criogénico virgen de baja adherencia
Especificaciones
Natural | |
Natural | |
Forma redonda | |
Sí | |
Tapón de rosca |
0,47 in, 12 mm | |
Polipropileno | |
Externo | |
Sí | |
DOT, IATA |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
DWK Life Sciences Viales criogénicos CryoELITE™ Wheaton™ con fondo redondo y tapón de rosca externa