Learn More
DWK Life Sciences Viales criogénicos CryoELITE™ Wheaton™ con fondo redondo y tapón de rosca interna
El tapón de rosca interna se puede retirar fácilmente con una mano
Marca: DWK Life Sciences W985912
309.69 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24325" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El vial criogénico exacto con fondo redondo soporta una RFC máxima de hasta 17 000 × g
- Su inigualable tapón de sellado supera lo requerido por las normativas DOT e IATA, lo que garantiza la máxima protección de las muestras durante el transporte y exige una manipulación con congelación y descongelación
- Los lotes están certificados como estériles y apirógenos y no contienen ARNasa/ADNasa ni endotoxinas, por lo que la integridad de las muestras está garantizada
- Fabricados en polipropileno criogénico virgen de baja adherencia
Especificaciones
Natural | |
Natural | |
Estéril | |
2,48 in | |
Interno | |
Sí | |
63 mm | |
DOT, IATA |
0,47 in, 12 mm | |
Polipropileno | |
3 ml | |
Writing Patch | |
Sí | |
Tapón de rosca | |
500/caja | |
Sí |
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Tamaño : 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Tamaño : 14.8 MB
WHE023 CryoELITE Brochure
Tamaño : 794.3 kB
Título del producto
DWK Life Sciences Viales criogénicos CryoELITE™ Wheaton™ con fondo redondo y tapón de rosca interna > Con rosca interna; fondo redondo; 3 ml; estéril
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido