Learn More
DWK Life Sciences™ Gradilla para viales Wheaton™ CryoELITE™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Admite:
50 Viales criogénicos (12,5 mm de diámetro)
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
- Apilable para un facilitar el almacenamiento
- Capacidad de 50 viales criogénicos
- Gradilla fabricada en polipropileno
- Se puede limpiar fácilmente en una lavadora automática o se puede esterilizar en autoclave a 121°C durante 20 minutos
- Los pies antideslizantes ofrecen estabilidad para el trabajo de sobremesa
- Cada pocillo tiene un diámetro interior de 12,5 mm con una tamaño total de la gradilla de 190 x 100 x 22 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 190 x 100 x 22 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales criogénicos de fondo redondo y autónomo |
| Admite | 50 Viales criogénicos (12,5 mm de diámetro) |
| Cantidad | 5/caja |
| Esterilizables en autoclave | Sí, a 121 °C durante 20 minutos |
| Material | Polipropileno |
| Tipo | Rack para viales |