Learn More
DWK Life Sciences™ Cajas de almacenamiento CryoFile™ y CryoFile XL™ Wheaton™
Código de producto. 12603395 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Rosa
Verde
Para utilizar con (equipo):
Vial de 1,2 y 2 ml
Viales de 3, 4 y 5 ml
Altura (imperial):
2 in
3,8 in
Dimensione della confezione:
paquete de 15
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12603395
Marca: DWK Life Sciences™ W651602
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Para facilitar la identificación y el almacenamiento de viales criogénicos
  • Admite viales de 1,2 a 2 ml y las cajas XL almacenan 5 ml. El cartón dividido numerado del 1 a 81 mantiene los viales organizados y facilita la identificación
  • Sistema de numeración impreso en la tapa de la caja y en la parte inferior de la caja facilita la indexación
  • Repelente al agua para una mayor durabilidad
  • Resiste temperaturas de hasta – 196°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Color Rosa
Material Cartón ondulado
Tipo Caja de almacenamiento CryoFile™
Para utilizar con (aplicación) Para facilitar la identificación y el almacenamiento de viales criogénicos
Para utilizar con (equipo) Vial de 1,2 y 2 ml
Admite De 1 a 81 viales
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13 x 13 x 5,2 cm
Longitud (imperial) 5,1 in
Longitud (métrico) 13 cm
Anchura (imperial) 5,1 in
Anchura (métrico) 13 cm
Altura (imperial) 2 in
Altura (métrico) 5,2 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato