Learn More
DWK Life Sciences™ Cajas de almacenamiento CryoFile™ y CryoFile XL™ Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Admite viales de 1,2 a 2 ml y las cajas XL almacenan 5 ml. El cartón dividido numerado del 1 a 81 mantiene los viales organizados y facilita la identificación
- Sistema de numeración impreso en la tapa de la caja y en la parte inferior de la caja facilita la indexación
- Repelente al agua para una mayor durabilidad
- Resiste temperaturas de hasta – 196°C
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Material | Cartón ondulado |
| Tipo | Caja de almacenamiento CryoFile™ |
| Para utilizar con (aplicación) | Para facilitar la identificación y el almacenamiento de viales criogénicos |
| Para utilizar con (equipo) | Vial de 1,2 y 2 ml |
| Admite | De 1 a 81 viales |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 5,1 x 5,1 x 2 in (13 x 13 x 5,3 cm) |
| Longitud (imperial) | 5,1 in |
| Longitud (métrico) | 13 cm |
| Anchura (imperial) | 5,1 in |
| Mostrar más |