Learn More
DWK Life Sciences™ Cajas de almacenamiento CryoFile™ y CryoFile XL™ Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Rosa
Verde
Para utilizar con (equipo):
Vial de 1,2 y 2 ml
Viales de 3, 4 y 5 ml
Altura (imperial):
2 in
3,8 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
Descripción
- Admite viales de 1,2 a 2 ml y las cajas XL almacenan 5 ml. El cartón dividido numerado del 1 a 81 mantiene los viales organizados y facilita la identificación
- Sistema de numeración impreso en la tapa de la caja y en la parte inferior de la caja facilita la indexación
- Repelente al agua para una mayor durabilidad
- Resiste temperaturas de hasta – 196°C
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Material | Cartón ondulado |
| Tipo | Caja de almacenamiento CryoFile™ |
| Para utilizar con (aplicación) | Para facilitar la identificación y el almacenamiento de viales criogénicos |
| Para utilizar con (equipo) | Viales de 3, 4 y 5 ml |
| Admite | De 1 a 81 viales |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 13 x 13 x 9,7 cm |
| Longitud (imperial) | 5,1 in |
| Longitud (métrico) | 13 cm |
| Anchura (imperial) | 5,1 in |
| Mostrar más |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction