Learn More
DWK Life Sciences™ Cajas de almacenamiento CryoFile™ y CryoFile XL™ Wheaton™
Código de producto. p-3978645 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Rosa
Verde
Para utilizar con (equipo):
Vial de 1,2 y 2 ml
Viales de 3, 4 y 5 ml
Altura (imperial):
2 in
3,8 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
Código de producto. 12603395
Marca: DWK Life Sciences™ W651602
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para facilitar la identificación y el almacenamiento de viales criogénicos
  • Admite viales de 1,2 a 2 ml y las cajas XL almacenan 5 ml. El cartón dividido numerado del 1 a 81 mantiene los viales organizados y facilita la identificación
  • Sistema de numeración impreso en la tapa de la caja y en la parte inferior de la caja facilita la indexación
  • Repelente al agua para una mayor durabilidad
  • Resiste temperaturas de hasta – 196°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rosa
Material Cartón ondulado
Tipo Caja de almacenamiento CryoFile™
Para utilizar con (aplicación) Para facilitar la identificación y el almacenamiento de viales criogénicos
Para utilizar con (equipo) Vial de 1,2 y 2 ml
Admite De 1 a 81 viales
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13 x 13 x 5,2 cm
Longitud (imperial) 5,1 in
Longitud (métrico) 13 cm
Anchura (imperial) 5,1 in
Anchura (métrico) 13 cm
Altura (imperial) 2 in
Altura (métrico) 5,2 cm