Learn More
DWK Life Sciences™ Ampollas criogénicas Gold-Band™ Wheaton™ Cryule™
Para la conservación de materiales biológicos con nitrógeno líquido
132.00€ - 189.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Color | Transparente |
Certificaciones/conformidad | ASTM E438 Tipo I |
Alertas:
Cryogenic vials are intended for placement only in the vapor phase of liquid nitrogen, and should not be used for storage in the liquid phase of liquid nitrogen. Immersion of the vials in the liquid phase could result in penetration of the liquefied gas into the vial, resulting in rapid vaporization of the liquid upon removal and possible violent explosion or leakage from the vial/closure perimeter.
To prevent cryogenic vials from exploding, never overfill liquid nitrogen storage units. Always examine vials before use to ensure no visible defects around the closure rims. Always use full faceshields, heavy safety gloves and laboratory protective apparel when removing vials from cryogenic storage. Always permit vials to warm slowly in a biological safety cabinet. Never reuse cryogenic vials.
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo de producto | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo de producto | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11754139
|
DWK Life Sciences™
651483 |
1,2 ml | Ampolla criogénica graduada | 5,8 cm |
132.00€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10310040
|
DWK Life Sciences™
651502 |
1 ml | Ampolla Vacule | 10,8 cm |
189.00€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11825313
|
DWK Life Sciences™
651486 |
2 mL | Ampolla criogénica graduada | 7 cm |
139.00€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Vidrio de borosilicato con extraíbles bajos
- La función Gold-Band indica la graduación
- Las puntas de las ampollas graduadas se quita fácilmente sin necesidad de limarlas
- Diseñado para almacenamiento a baja temperatura y descongelación rápida
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Transparente | |
ASTM E438 Tipo I |