Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Culture Vessel
Perform repeated wet or dry sterilization to these culture vessels, which are made of borosilicate glass
505.00€ - 645.00€
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12438952
|
DWK Life Sciences
348524 |
355 mm |
505.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12448952
|
DWK Life Sciences
348528 |
535 mm |
645.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Conforms to USP and ASTM requirements
- 38, 45 or 51mm screw head
- 2.6mm wall thickness
- Bottle material made of borosilicate glass
- Autoclavable
- Reusable
Especificaciones
110 mm |