Learn More
DWK Life Sciences Dispositivos de retirada de tapones Wheaton™
Estas pinzas de engarce se utilizan para cierres con tapón articulado y para cierres de aluminio
Marca: DWK Life Sciences 224357
775.17 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Tapones de 30 mm | |
Dispositivo de retirada de tapones manual | |
Cierres con tapón articulado y cierres de aluminio |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Tamaño : 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Tamaño : 14.8 MB
Título del producto
DWK Life Sciences Dispositivos de retirada de tapones Wheaton™ > Dispositivo de retirada de tapones; manual; para tapones de 30 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido