Learn More
DWK Life Sciences Kit de soporte para el sistema de rodillos compacto para frascos pequeños
Código de producto. p-177178 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Aparatos compactos de cultivo de rodillos para frascos pequeños
Sistema de aparatos de cultivo de rodillos pequeños de sobremesa Wheaton
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10579311
Marca: DWK Life Sciences 348930
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cada cubierta tiene dos botellas de rodillo
  • Se conecta rápida y fácilmente al sistema de rodillos compacto Wheaton para frascos pequeños (superior), que acepta dos plataformas adicionales
  • El kit incluye plataforma con rodillos montados, cuatro postes de soporte, correa de transmisión, componentes necesarios e instrucciones de montaje
Información de órdenes
Peso: 2.3 kg (5 lb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de cubierta
Peso (imperial) 9 lb
Peso (métrico) 4 kg
Color Carbón
Para utilizar con (equipo) Aparatos compactos de cultivo de rodillos para frascos pequeños
Incluye Cubierta para rodillos montada, 4 postes de soporte, correa de transmisión, hardware necesario e instrucciones de montaje