Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Diazomethane Generators for Gas Chromatography
For generating diazomethane and other gases for gas chromatography, mass sepctroscopy and NMR studies
170.00€ - 194.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ASTM E 438 Tipo I, Clase A |
---|---|
Tipo | Generador de diazometano |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12418922
|
DWK Life Sciences
281155 |
20 cm |
194.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12408922
|
DWK Life Sciences
281135 |
19 cm |
170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Utilizes clear-seal grease-free joints
- «O« ring not required
- Manufactured from low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASMT™ E 438 Type I, Class A requirements
Especificaciones
USP Tipo I, ASTM E 438 Tipo I, Clase A | |
Generador de diazometano |