Learn More
DWK Life Sciences Tubos de bidón desechables Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
75 mL
150 mL
Diámetro exterior (imperial):
0,29 in
0,47 in
0,7 in
Diámetro exterior (métrico):
0,75 cm
1,2 cm
1,8 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 24
Descripción
- Solo tiene que insertar el tubo vacío en el bidón, mantener el pulgar sobre la parte superior y retirar la muestra
- Las unidades de vidrio sódico-cálcico se rompen fácilmente para su eliminación rápida
- Longitud: 43 in (109cm)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo de bidón |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Capacidad (imperial) | 5,07 oz |
| Capacidad (métrico) | 150 mL |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para una recuperación rápida y sencilla de muestras |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,7 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 1,8 cm |
| Longitud (imperial) | 43 in |
| Longitud (métrico) | 109,2 cm |