Learn More
DWK Life Sciences Trituradores de tejido Dounce
Ideales para estudios enzimáticos. Los trituradores de tejido Wheaton™ Dounce se han diseñado para retener un alto porcentaje de núcleos celulares, mitocondrias y proteínas en tejidos blandos o suspensiones celulares.
Marca:  DWK Life Sciences 357538
353.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11591295
  • 610.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 14-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Ideales para estudios enzimáticos.Las trituradoras de tejido Wheaton™ Dounce se han diseñado para retener un alto porcentaje de núcleos celulares, mitocondrias y proteínas en tejidos blandos o suspensiones celulares.
  • La muestra cubre la bola de la mano de mortero, evitando la acumulación de calor al reducir la fricción contra el mortero
  • El mortero presenta un depósito grande y un reborde de vertido
  • Se suministra con manos de mortero «sueltas» y «apretadas»
  • Los componentes están hechos de vidrio borosilicatado con extraíbles bajos
Información de órdenes
  • Espacio libre con mano de mortero ajustada:0,05 ±0,025 mm (0,0020 ±0,001 pulg.)
  • Espacio libre con mano de mortero suelta:0,114 ±0,025 mm (0,114 ±0,001 pulg.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
0,03 oz
Vidrio de borosilicato
Diseñado para retener un alto porcentaje de núcleos celulares, mitocondrias y proteínas en tejidos blandos o suspensiones celulares
125mm
48mm
11mm
1mL
Triturador de tejido Dounce
4,92 in
1,8 in
0,43 in
1 ml
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
DWK Life Sciences Trituradores de tejido Dounce > 1mL