Learn More
DWK Life Sciences Frasco de DURAN™, con rosca DIN
Tienda DWK Life Sciences Productos
Descripción
Frascos de vidrio de borosilicato tipo I de alta calidad con rosca GL 25/GL 45 disponibles en tamaños de 25 ml hasta 20 l y diseñados para satisfacer las necesidades de la industria farmacéutica. Los frascos DURAN™ PURE se cierran mediante una tapa protectora para evitar posibles contaminaciones. DWK Life Sciences pone a disposición los Certificados de análisis (CoAs) con cada entrega, lo que garantiza el 100 % de la trazabilidad y el servicio de control de cambios. Los frascos DURAN™ PURE están disponibles con la documentación requerida por las autoridades reguladoras y cumplen con los requisitos de las farmacopeas internacionales.
- La tapa protectora evita la contaminación en el frasco durante el almacenamiento y el transporte
- Entrega de un único lote
- Certificado de análisis (CoA)
- 100% de inspección visual
- Análisis de resistencia hidrolítica según EP, USP y JP para cada lote
- Servicio de control de cambios e información para el cliente en caso de variaciones
- 100 % de trazabilidad completa desde el inicio de la fabricación
- archivo principal sobre fármacos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Fabricación de medicamentos farmacéuticos y productos biotecnológicos; almacenamiento y transporte de principios activos sensibles a la luz, sustancias a granel, ingredientes y medios |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 10/paq. |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Diámetro (métrico) | 56 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |