Learn More
DWK Life Sciences Frasco de DURAN™, con rosca DIN
Una gama de frascos y cierres de alta calidad, diseñados para satisfacer las necesidades de la industria farmacéutica y biotecnológica.
107.00€ - 11180.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15360594
![]() |
DWK Life Sciences
818011401 |
25 ml |
121.68€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15416474
![]() |
DWK Life Sciences
818011401 |
25 ml |
11180.00€
paquete de 940 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15380594
![]() |
DWK Life Sciences
818012406 |
100 ml |
107.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15436474
![]() |
DWK Life Sciences
818012406 |
100 ml |
5880.00€
paquete de 540 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15390594
![]() |
DWK Life Sciences
818013608 |
250 ml |
124.80€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15446474
![]() |
DWK Life Sciences
818013608 |
250 ml |
3435.00€
paquete de 280 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15336788
![]() |
DWK Life Sciences
818014407 |
500 ml |
5315.00€
paquete de 360 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
13524960
![]() |
DWK Life Sciences
818014407 |
500 ml |
152.44€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
13534960
![]() |
DWK Life Sciences
818015403 |
1000 ml |
216.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15346788
![]() |
DWK Life Sciences
818015403 |
1000 ml |
4510.00€
paquete de 210 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15356788
![]() |
DWK Life Sciences
818016305 |
2000 ml |
5905.00€
paquete de 120 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
13544960
![]() |
DWK Life Sciences
818016305 |
2000 ml |
492.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11945048
![]() |
DWK Life Sciences
818017301 |
5000 ml |
237.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15366788
![]() |
DWK Life Sciences
818017301 |
5000 ml |
9810.00€
paquete de 48 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11955048
![]() |
DWK Life Sciences
818018606 |
10.000 mL |
415.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15376788
![]() |
DWK Life Sciences
818018606 |
10 l |
10515.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11965048
![]() |
DWK Life Sciences
818019105 |
20.000 mL |
882.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15386788
![]() |
DWK Life Sciences
818019105 |
20 l |
9050.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Frascos GL 25/GL 45 de vidrio borosilicato tipo I de alta calidad, disponibles en tamaños de 25 ml hasta 20 L y diseñados para satisfacer las necesidades de la industria farmacéutica. Los frascos DURAN™ PURE se cierran mediante una tapa protectora para evitar posibles contaminaciones. DWK Life Sciences pone a disposición los Certificados de análisis (CoAs) con cada entrega, lo que garantiza el 100% de la trazabilidad y el servicio de control de cambios. Los frascos DURAN™ PURE están disponibles con la documentación requerida por las autoridades reguladoras y cumplen con los requisitos de las farmacopeas internacionales.- La tapa protectora evita la contaminación en el frasco durante el almacenamiento y el transporte
- Entrega de un único lote
- Certificado de análisis (CoA)
- Inspección visual al 100%
- Análisis de resistencia hidrolítica según EP, USP y JP para cada lote
- Servicio de control de cambios e información para el cliente en caso de variaciones
- 100% de trazabilidad completa desde el inicio de la fabricación
- Archivo Maestro de Medicamentos (Drug Master File)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
DWK Life Sciences Frasco de DURAN™, con rosca DIN