Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de vidrio de borosilicato E-C a rosca con tapones con revestimiento de PTFE
Código de producto. 10006621 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,8 mL
2 ml
2.0 ml
4 ml
4.0 ml
8 ml
8,0 mL
12 ml
16 ml
24 ml
Diámetro exterior (imperial):
12mm
12 mm
15mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño del tapón:
GPI 13-425
GPI 8-425
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 200
Código de producto. 10006621
Marca: DWK Life Sciences 224754
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Con un precio económico al envasarse viales y tapones de rosca por separado. Los viales de muestras Wheaton™ E-C están disponibles en vidrio transparente o de color ámbar.
Con un precio económico al envasarse viales y tapones de rosca por separado.Los viales de muestras Wheaton™ E-C están disponibles en vidrio transparente o de color ámbar.
  • Viales transparentes fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles que proporcionan una resistencia química superior
  • Los viales transparentes cumplen los requisitos de tipo I de la USP y ASTM E 438 tipo I, clase A
  • Viales ámbar fabricados con vidrio de borosilicato conforme a los requisitos de transmisión de la luz de USP Tipo I para proteger muestras fotosensibles
  • Viales envasados en paquetes de 100 unidades envueltos al vacío, lo que reduce la contaminación del corrugado
  • Tapones de rosca fenólico de color negro con revestimiento de caucho 14B para muestras acuosas
  • Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B y lámina de PTFE para muestras orgánicas
  • Los viales y tapones son esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (revestimiento) PTFE/Caucho 14B
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 17 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 8,0 mL
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 2,2 dr.
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón GPI 8-425
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM Tipo I, Clase A
Altura (métrico) 63 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.