Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de vidrio de borosilicato E-C a rosca con tapones con revestimiento de PTFE
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,8 mL
2 ml
2.0 ml
4 ml
4.0 ml
8 ml
8,0 mL
12 ml
16 ml
24 ml
Diámetro exterior (imperial):
12mm
12 mm
15mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño del tapón:
GPI 13-425
GPI 8-425
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 200
Descripción
Con un precio económico al envasarse viales y tapones de rosca por separado.Los viales de muestras Wheaton™ E-C están disponibles en vidrio transparente o de color ámbar.
- Viales transparentes fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles que proporcionan una resistencia química superior
- Los viales transparentes cumplen los requisitos de tipo I de la USP y ASTM E 438 tipo I, clase A
- Viales ámbar fabricados con vidrio de borosilicato conforme a los requisitos de transmisión de la luz de USP Tipo I para proteger muestras fotosensibles
- Viales envasados en paquetes de 100 unidades envueltos al vacío, lo que reduce la contaminación del corrugado
- Tapones de rosca fenólico de color negro con revestimiento de caucho 14B para muestras acuosas
- Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B y lámina de PTFE para muestras orgánicas
- Los viales y tapones son esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | PTFE/Caucho 14B |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 12mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 2.0 ml |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 0.5 dr |
| Material del cierre | Fenólico |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Mostrar más |