Learn More
DWK Life Sciences Dispositivos de retirada de tapones Wheaton™ E-Z
Código de producto. 10115822 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cierres de 11 mm
Cierres de 13 mm
Cierres de 20 mm
Cierres de 8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10115822
Marca: DWK Life Sciences W225353
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con mangos de diseño ergonómico para el sellado y la retirada de tapones de viales estándar de laboratorio
Los dispositivos de retirada de tapones E-Z Wheaton se recomiendan para la retirada de tapones de viales estándar de laboratorio.
  • Hay disponibles varios tamaños de dispositivos de retirada de tapones, incluidos los que retiran tapones de 8 mm, 11 mm, 13 mm y 20 mm de ancho.
  • Los dispositivos de retirada de tapones se suministran con etiquetas de tamaño visibles para facilitar la identificación.
  • La comodidad del usuario se mantiene gracias a su mango acolchado diseñado ergonómicamente. La fatiga de las manos se reduce gracias al mango corto y el conjunto de resorte rediseñado.
  • Los dispositivos de retirada de tapones se pueden esterilizar en autoclave, aunque la esterilización en autoclave puede cambiar la apariencia o reducir la vida útil del producto. No se deben esterilizar en autoclave a más de 121 °C
Garantía
Dos años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Cierres de 20 mm