Learn More
DWK Life Sciences Dispositivos de retirada de tapones Wheaton™ E-Z
Con mangos de diseño ergonómico para el sellado y la retirada de tapones de viales estándar de laboratorio
564.00€ - 749.00€
Productos 4
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
10785183
Ver productos accesorios Ver documentos
DWK Life Sciences
W225351
Cierres de 11 mm
585.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11521225
Ver productos accesorios Ver documentos
DWK Life Sciences
W225352
Cierres de 13 mm
595.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 24-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10115822
Ver productos accesorios Ver documentos
DWK Life Sciences
W225353
Cierres de 20 mm
564.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 09-10-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11511225
Ver productos accesorios Ver documentos
DWK Life Sciences
W225350
Cierres de 8 mm
749.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los dispositivos de retirada de tapones E-Z Wheaton se recomiendan para la retirada de tapones de viales estándar de laboratorio.
  • Hay disponibles varios tamaños de dispositivos de retirada de tapones, incluidos los que retiran tapones de 8 mm, 11 mm, 13 mm y 20 mm de ancho.
  • Los dispositivos de retirada de tapones se suministran con etiquetas de tamaño visibles para facilitar la identificación.
  • La comodidad del usuario se mantiene gracias a su mango acolchado diseñado ergonómicamente. La fatiga de las manos se reduce gracias al mango corto y el conjunto de resorte rediseñado.
  • Los dispositivos de retirada de tapones se pueden esterilizar en autoclave, aunque la esterilización en autoclave puede cambiar la apariencia o reducir la vida útil del producto. No se deben esterilizar en autoclave a más de 121 °C
Garantía
Dos años
Documentos
Product Certifications
Título del producto
DWK Life Sciences Dispositivos de retirada de tapones Wheaton™ E-Z