Learn More
DWK Life Sciences Viales E-Z Ex-Traction™
Fabricados con precisión con vidrio borosilicatado de bajo desprendimiento. Los viales Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ cumplen los requisitos de ASTM Tipo I, Clase A y USP Tipo I.
Marca: DWK Life Sciences W224601
769.82 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21965" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Fabricados con precisión con vidrio borosilicatado de bajo desprendimiento.Los viales Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ cumplen los requisitos de ASTM Tipo I, Clase A y USP Tipo I.
- Superficie del fondo plana, grande y suave que proporciona una mayor estabilidad y la colocación opcional de un código de barras 2D
- Diseño de pocillo cónico que garantiza la recuperación máxima de las muestras valiosas
- Fabricados para un funcionamiento a prueba de fallos en los sistemas automatizados de manipulación y almacenamiento de muestras
- Vidrio de borosilicato Tipo I Clase A que evita los cambios en el pH y mantiene la pureza del contenido
- Para la recogida, la manipulación automática, el almacenamiento y la máxima recuperación de muestras
- Cierres disponibles por separado
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Para almacenamiento de muestras manual o automático | |
Plano | |
32 mm | |
ASTM Tipo I, Clase A, USP Tipo I |
15 mm | |
2 ml | |
1,25 in | |
Tapón de rosca | |
250/caja | |
13-425 |