Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Extractors For Soxhlet Extraction Apparatus
For continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent.
347.00€ - 390.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Extractor Soxhlet |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Aparato de extracción Soxhlet |
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para la extracción continua de analitos de un sólido en un disolvente orgánico |
Certificaciones/conformidad | ASTM E 438 |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) interior | Longitud (imperial) | Junta cónica estándar superior | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) interior | Longitud (imperial) | Junta cónica estándar superior | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12654823
|
DWK Life Sciences
415005 |
1,57 in | 8,07 in | 45/50 |
347.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12481561
|
DWK Life Sciences
415010 |
1,96 in | 9,84 in | 55/50 |
390.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Wetted parts are manufactured from WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to ASTM E 438 Type I, Class A requirements
Especificaciones
Extractor Soxhlet | |
Vidrio de borosilicato | |
ASTM E 438 |
Aparato de extracción Soxhlet | |
Se utiliza para la extracción continua de analitos de un sólido en un disolvente orgánico | |
24/40 |