Learn More
DWK Life Sciences Viales de centelleo de 20 ml de vidrio y tapones de urea Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Mantenga la integridad del sellado con una gran variedad de revestimientos para tapón.Los viales de centelleo de 20 ml de vidrio y tapones de urea Wheaton Science Products™ son adecuados para disolventes fuertes y productos químicos de alta pureza.
- Químicamente inertes, adecuado para disolventes fuertes y productos químicos de alta pureza.
- Amplia variedad disponible de revestimientos para tapón para mantener la integridad del sello
- Los recuentos de fondo son uniformes y bajos; la transmisión ultravioleta es alta
- Con tapones de rosca incluidos con los viales
Información de órdenes
de D.E.x Al:28 x 61 mm con tapón acoplado; los viales se envasan en celdas individuales en cinco bandejas de 100 por caja
Compliance
Cumple con las normas ASTM™ E438 tipo I y clase A.
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Lámina de metal |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,1 in, 28 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Ofrece una excelente retención de par y características de sellado |
| Altura (imperial) | 2,4 in |
| Tipo de empaquetado | Bandejas celulares |
| Volumen (imperial) | 0.67 oz |
| Material del cierre | Urea |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.