Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras en paquete para laboratorio con tapones incluidos
Código de producto. p-4893864 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
4 ml
8 ml
20 ml
40 ml
Altura (métrico):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
98 mm
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
15 mm
15 mm
17 mm
28 mm
Material (revestimiento):
Caucho 14B
PTFE/Caucho 14B
Tamaño de la unidad:
144 PCS
288 PCS
paquete de 144
paquete de 72
Código de producto. 10122531
Marca: DWK Life Sciences 224981
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones acoplados ayudan a mantener la limpieza
El archivo de laboratorio con bandejas particionadas proporciona una forma sencilla de almacenar viales vacíos o de hacer inventario de muestras.
  • Ofrecen una gran variedad de usos que abarcan desde el almacenamiento de muestras hasta la liofilización
  • Fabricados con tubos de vidrio para un grosor uniforme de pared lateral y parte inferior
  • Los viales y tapones son esterilizables en autoclave
  • Los viales ámbar se han fabricado con vidrio de borosilicato para proteger los productos sensibles a la luz
Tapones y revestimientos de tapón
  • Tapones fenólicos negros con parte superior sólida
  • Tapón de rosca fenólico de color negro con revestimiento de caucho 14B para muestras acuosas
  • Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B/PTFE para muestras orgánicas
Información de órdenes
Los tapones de repuesto se pueden adquirir por separado.
Compliance
Los viales ámbar cumplen los requisitos de transmisión de luz de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Caucho 14B
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 2 ml
Para utilizar con (aplicación) Perfil bajo para una mayor estabilidad y menor volumen muerto por encima de la muestra, lo que lo hace ideal para el almacenamiento de compuestos
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 0,5 dr.
Material del cierre Fenólico
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 38 mm
Certificaciones/conformidad USP Tipo I
Para utilizar con (equipo) M-T File™ y gradilla para viales