Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras con tapones a presión Wheaton™
Código de producto. 11758699 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
16,0 mL
30,0 mL
60,0 mL
120,0 mL
Altura (métrico):
40 mm
50 mm
60 mm
95 mm
Diámetro exterior (imperial):
30 mm
37 mm
45 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
72 PCS
paquete de 144
paquete de 72
Código de producto. 11758699
Marca: DWK Life Sciences 225543
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para recoger, almacenar y presentar la muestra en el laboratorio o sobre el terreno, los viales de vidrio para muestras Wheaton™ con tapones a presión contienen tapones que se ajustan sobre un anillo de sellado especial para proporcionar una barrera eficaz contra la humedad.
  • Excelente almacenamiento de materiales higroscópicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 37 mm
Material Vidrio sodocálcico
Volumen (métrico) 30,0 mL
Para utilizar con (aplicación) Para la recogida, el almacenamiento y la exhibición de muestras en el laboratorio o el campo
Volumen (imperial) 8 dr
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón Tapón a presión
Altura (métrico) 50 mm
Certificaciones/conformidad USP tipo III