Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras con tapones a presión Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
16,0 mL
30,0 mL
60,0 mL
120,0 mL
Altura (métrico):
40 mm
50 mm
60 mm
95 mm
Diámetro exterior (imperial):
30 mm
37 mm
45 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
72 PCS
paquete de 144
paquete de 72
Descripción
Ideales para recoger, almacenar y presentar la muestra en el laboratorio o sobre el terreno, los viales de vidrio para muestras Wheaton™ con tapones a presión contienen tapones que se ajustan sobre un anillo de sellado especial para proporcionar una barrera eficaz contra la humedad.
- Excelente almacenamiento de materiales higroscópicos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 50 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Volumen (métrico) | 120,0 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la recogida, el almacenamiento y la exhibición de muestras en el laboratorio o el campo |
| Volumen (imperial) | 32,4 dr. |
| Material del cierre | LDPE |
| Tipo de tapón | Tapón a presión |
| Altura (métrico) | 95 mm |
| Certificaciones/conformidad | USP tipo III |