Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras en Vial File™ Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,5 ml
1,8 mL
2,0 ml
2 ml
4,0 ml
4 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Material (revestimiento):
Caucho 14B
PTFE/caucho 14B
PTFE/silicona
Tamaño de la unidad:
40 PCS
paquete de 240
paquete de 40
paquete de 60
Descripción
Vial File ofrece un medio de fácil acceso y compacto para el almacenamiento de muestras
Tapones acoplados a los viales.
- La caja de poliestireno con particiones, los insertos de espuma y la tarjeta de indexación alfanumérica ayudan a organizar y proteger los viales
- Selección de tapones fenólicos con parte superior sólida o abierta: los tapones abiertos facilitan la recuperación de la muestra con la jeringa
- Los viales y tapones son esterilizables en autoclave
- Viales transparentes fabricados con vidrio de borosilicato de baja extracción que proporcionan una resistencia química superior
- Viales ámbar fabricados con vidrio de borosilicato que protege los productos fotosensibles
Compliance
Los viales transparentes cumplen los requisitos de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM™ E 438 tipo 1, clase A. Los viales ámbar cumplen los requisitos de transmisión de luz de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Caucho 14B |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles) |
| Volumen (métrico) | 4,0 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para almacenar y transportar viales |
| Graduado | No |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 1,08 dr. |
| Material del cierre | Fenólico |
| Mostrar más |