Learn More
DWK Life Sciences Frascos de suero de vidrio Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 35
Beschreibung
- Las graduaciones resaltadas indican capacidades aproximadas en mililitros
- Acepta tapones y sellados estándar
Spezifikation
Spezifikation
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 2,36 in |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 30 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 15 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 158 mm |
| Tipo de producto | Frasco de suero |
| Altura (imperial) | 6,22 in |
| Diámetro (métrico) | 60 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur