Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduated Valumetric™ Bottles: With White PP Cap With Polyvinyl Liner
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
125 ml
125 mL
250 mL
500 mL
Cantidad:
24
48
96
144
288
432
Descripción
Para el almacenamiento de muestras de sólidos, materiales en polvo seco y líquidos
- Ideales para su uso como frascos de muestras
- Útiles para polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de muestras
- Fabricados con vidrio Wheaton 800, que cumple con las normas USP tipo III
- Graduados en ml y oz.
Tapón fenólico negro esterilizable en autoclave con revestimiento de caucho.
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 1 oz., 30 ml |
Capacidad (métrico) | 30 mL |
Capacidad (imperial) | 1 oz |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 1,3 in |
Material | Vidrio |
Cantidad | 48 |
Color del tapón | Blanco |
Altura (métrico) | 70 mm |
Altura (imperial) | 2,7 in |