Learn More
DWK Life Sciences HDPE Sampule™
Código de producto. 10312062 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Material (revestimiento):
Polietileno expandido
Sin septum
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
Código de producto. 10312062
Marca: DWK Life Sciences 986644
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alternativa económica a los viales de centelleo estándar
  • Tapón sin revestimiento de polipropileno blanco
  • Resiste fugas y el abombamiento causado por la degradación del disolvente
Información de órdenes
Los viales y tapones se envasan en bolsas de plástico independientes.Tamaño de tapón de rosca:18mm (D.E.)x Al (con tapón):17 x 57 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón White
Material (revestimiento) Sin septum
Diámetro exterior (imperial) 0,66 in, 17 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Volumen (métrico) 6 ml
Altura (imperial) 2,24 in
Tipo de empaquetado Bolsa de plástico, 1000/caja
Volumen (imperial) 0,2 oz
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca de polipropileno blanco de 18 mm sin revestimiento
Altura (métrico) 57 mm
Tamaño del tapón 18 mm