Learn More
DWK Life Sciences HDPE Sampule™
Código de producto. 12467341 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Material (revestimiento):
Polietileno expandido
Sin septum
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
Código de producto. 12467341
Marca: DWK Life Sciences 986645
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alternativa económica a los viales de centelleo estándar
  • Tapón sin revestimiento de polipropileno blanco
  • Resiste fugas y el abombamiento causado por la degradación del disolvente
Información de órdenes
Los viales y tapones se envasan en bolsas de plástico independientes.Tamaño de tapón de rosca:18mm (D.E.)x Al (con tapón):17 x 57 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Polietileno expandido
Diámetro exterior (imperial) 0,66 in, 17 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Volumen (métrico) 6 mL
Altura (imperial) 2,24 in
Tipo de empaquetado Bolsa de plástico, 2000/caja
Volumen (imperial) 0,2 oz
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Polipropileno con tapón de rosca de 18 mm y revestimiento de polietileno expandido
Altura (métrico) 57 mm
Tamaño del tapón 18 mm