Learn More
DWK Life Sciences Sellos Wheaton™ de espacio de cabeza con liberación de presión
Marca:  DWK Life Sciences W224215
162.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.27220kg
Código de producto. 12309919
  • 171.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
para ver el stock
Especificaciones
20 mm
Diseñados específicamente para viales de vidrio de 20 mm para automuestreador de espacio de cabeza
Sello de espacio de cabeza
Gris natural/plata