Learn More
DWK Life Sciences Frascos y gradillas de hibridación
Para su uso en procedimientos de transferencia de ácidos nucleicos y proteínas que requieren un mínimo de solución de sonda
Marca: DWK Life Sciences 805027
103.55 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato de pared resistente
- Los frascos con revestimiento de seguridad y tapas de plastisol antideslizantes reducen la posibilidad de rotura y exposición a materiales peligrosos
- Los tapones de polipropileno incorporan un revestimiento de PTFE y resina de fluorocarbono/silicona unidos por ultrasonidos para evitar fugas
- La gradilla acrílica tiene capacidad para hasta seis frascos de hibridación de diferentes tamaños para un transporte o almacenamiento seguros
Información de órdenes
Items come as one per case
Especificaciones
USP Tipo I | |
45 mm | |
1,37 in | |
Procedimientos de transferencia de ácidos nucleicos y proteínas que requieren un mínimo de solución de sonda | |
PTFE o silicona | |
300 mm | |
Frasco de hibridación con revestimiento de seguridad |
Policarbonato | |
Plastisol | |
35 mm | |
11,81 in | |
Rosca | |
Vidrio de borosilicato |