Learn More
DWK Life Sciences Jarras con tapón de rosca de polipropileno Wheaton™
Código de producto. 12417391 Tienda Wheaton Science Products Productos
500 ml, Esterilizables en autoclave (nota: El tapón no está), Natural
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 mL
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Esterilizables en autoclave:
Esterilizables en autoclave (nota: El tapón no está)
No esterilizable en autoclave
Color:
Blanco
Natural
Transparente
  • Recipiente duradero con una buena resistencia química
  • Tapón de rosca de polipropileno blanco premontado sin revestimiento o con revestimiento de espuma de polietileno
  • El recipiente de polipropileno se puede esterilizar en autoclave; el tapón no se puede esterilizar en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 500 ml
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Color Natural
Diámetro (imperial) 3,3 in
Incluye Tapón de rosca
Material Polipropileno
Color del tapón Blanco
Claridad Natural
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave (nota: El tapón no está)
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 99 mm
Tipo de producto Tarro
Altura (imperial) 3,8 in
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 89-400 mm
Diámetro (métrico) 85 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Título del producto
DWK Life Sciences Jarras con tapón de rosca de polipropileno Wheaton™ >