Learn More
DWK Life Sciences Jarras con tapón de rosca de polipropileno Wheaton™ Código de producto.: 12457381
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences Jarras con tapón de rosca de polipropileno Wheaton™
Código de producto. 12457381 Tienda Wheaton Science Products Productos
500 mL, Esterilizables en autoclave (nota: El tapón no está), Blanco
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 mL
125 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
Esterilizables en autoclave:
Esterilizables en autoclave (nota: El tapón no está)
No esterilizable en autoclave
Color:
Blanco
Natural
Transparente
Código de producto. 12457381
Marca: DWK Life Sciences W209904
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Recipiente duradero con una buena resistencia química
  • Tapón de rosca de polipropileno blanco premontado sin revestimiento o con revestimiento de espuma de polietileno
  • El recipiente de polipropileno se puede esterilizar en autoclave; el tapón no se puede esterilizar en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 16,9 oz, 500 ml
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Color Blanco
Diámetro (imperial) 3,34 in
Incluye Tapón de rosca
Material Polipropileno
Color del tapón Blanco
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave (nota: El tapón no está)
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 99 mm
Tipo de producto Tarro
Altura (imperial) 3,89 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 89-400 mm
Diámetro (métrico) 85 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Título del producto
DWK Life Sciences Jarras con tapón de rosca de polipropileno Wheaton™ >