Learn More
DWK Life Sciences™ Cajas para congelador KeepIT™ Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Rosa
Verde
Admite:
100 (1,2 a 2 mL vial criogénico de rosca interna)
Tipo:
Caja de congelación KeepIT -100
Congelador
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Seis colores diferentes que combinan con los colores de los viales criogénicos CryoELITE, por lo que podrá crear alternativas para lotes e identificación de grupos de muestras
- KeepIT-100 admite hasta 100 viales de rosca interna, KeepIT-81 admite hasta 81 viales de rosca externa, y KeepIT-25 admite hasta 25 viales criogénicos de rosca interna o externa; tamaños de vial: 1,2 – 2 ml
- Las aberturas en la parte inferior facilitan la lectura de insertos de código de barras de matriz de datos 2D CryoELITE y permiten el drenaje de nitrógeno líquido
- Fabricadas con resina infragmentable Eastman Tritan™ sin BPA
- El tamaño estándar es compatible con cajones de congelador y estantes de almacenamiento de nitrógeno líquido
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Material | Resina de copoliéster |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Congelador |
| Para utilizar con (aplicación) | Clasificación y almacenamiento de muestras |
| Admite | 100 (1,2 a 2 mL vial criogénico de rosca interna) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 13 x 13 x 5,2 cm (5,1 x 5,1 x 2 in) |
| Longitud (imperial) | 5,1 in |
| Longitud (métrico) | 13 cm |
| Anchura (imperial) | 5,1 in |
| Mostrar más |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction