Learn More
DWK Life Sciences Columna Snyder de tres bolas Wheaton™
Para la concentración de trazas de analito en disolvente orgánico
Marca: DWK Life Sciences 384353
168.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
Descripción
- Junta de sellado transparente 24/40
Especificaciones
Columna Snyder de tres bolas | |
Junta de sellado transparente 24/40 | |
Concentración de trazas de analito en disolvente orgánico | |
ASTM E 438 |