Learn More
DWK Life Sciences Concentrador evaporativo Wheaton™ Kuderna-Danish con juntas Clear-Seal™
Para la concentración de trazas de analito en disolvente orgánico
Marca: DWK Life Sciences 297883
378.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
Descripción
- Junta hermética transparente
Especificaciones
Concentrador evaporativo Kuderna-Danesa | |
Junta hermética transparente | |
Concentración de trazas de analito en disolvente orgánico | |
ASTM E 438 |