Learn More
DWK Life Sciences Frascos de dispensación de LDPE Wheaton™ Código de producto.: 12485502
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences Frascos de dispensación de LDPE Wheaton™
Código de producto. 12485502 Tienda Wheaton Science Products Productos
60 mL
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
125 mL
Código de producto. 12485502
Marca: DWK Life Sciences 211194
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelentes para tampones suaves y fuertes, buena resistencia química
  • Fabricados con polietileno de baja densidad
  • Color translúcido
  • Muy flexible con alta resistencia al impacto
  • Levante la boquilla para dispensar el contenido y presione la boquilla para sellar la botella
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 60 ml
Capacidad (métrico) 60 mL
Capacidad (imperial) 2,03 oz
Color Natural
Diámetro (imperial) 1,5 in
Material LDPE
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Altura (métrico) 92 mm
Tipo de producto Frascos de dispensación
Altura (imperial) 3,6 in
Tamaño del tapón 20-410 mm
Diámetro (métrico) 39 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Título del producto
DWK Life Sciences Frascos de dispensación de LDPE Wheaton™ >