Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles Código de producto.: 10101493
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles
Código de producto. 10101493 Tienda Wheaton Science Products Productos
3 ml, Natural, 1000/caja
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
6 mL
7 ml
15 ml
30 mL
Color:
Blanco
Natural
Cantidad:
100/caja
1000/caja
Código de producto. 10101493
Marca: DWK Life Sciences W242821A
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frasco hecho de polietileno natural de baja densidad y fabricado conforme a estrictos estándares de control de calidad para garantizar el mejor producto para su aplicación.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Envasados en cajas de 100 o 1000, o a granel
Información de órdenes
Los tapones o las puntas cuentagotas deben adquirirse por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 3 ml
Capacidad (métrico) 3 ml
Capacidad (imperial) 0,1 oz
Color Natural
Diámetro (imperial) 0,51 in
Material LDPE
Cantidad 1000/caja
Closure Included No
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Altura (métrico) 39 mm
Tipo de producto Frasco cuentagotas
Altura (imperial) 1,5 in
Tamaño del tapón 8-425 mm
Diámetro (métrico) 13 mm
Título del producto
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles >