Learn More
DWK Life Sciences Frascos cuentagotas de LDPE
181.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad:
10 ml, 0,34 oz
10 ml, 0.34 oz
15 ml, 0.51 oz
30 ml
3 ml
60 ml
60 ml (2,03 oz)
6 ml
7 ml
7 ml, 0.24 oz
Color:
Blanca
Blanco
Natural
Cantidad:
100/caja
1000/caja
Descripción
- El LDPE blanco ayuda a proteger las muestras sensibles a los rayos UV
- Envasados en cajas de 100 o 1000 o a granel
Información de órdenes
Las puntas y los tapones de los cuentagotas se deben pedir por separado.
Especificaciones
Capacidad | 60 ml (2,03 oz) |
Capacidad (métrico) | 60 ml |
Capacidad (imperial) | 2,03 oz |
Color | Blanco |
Diámetro (imperial) | 1,53 in |
Material | LDPE |
N.° por paquete | 100/caja |
Cantidad | 100/caja |
Closure Included | No |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |