Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles
Click to view available options
Capacidad:
15 ml,
30 ml
3 ml
6 ml
7 ml
Color:
Blanco
Natural
Cantidad:
100/caja
1000/caja
Description
- Disponibles en diversos tamaños
- Envasados en cajas de 100 o 1000, o a granel
Order Info
Los tapones o las puntas cuentagotas deben adquirirse por separado
Specifications
Capacidad | 30 ml |
Capacidad (métrico) | 30 mL |
Capacidad (imperial) | 1,01 oz |
Color | Blanco |
Diámetro (imperial) | 1,22 in |
Material | LDPE |
Cantidad | 100/caja |
Closure Included | No |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Altura (métrico) | 70 mm |
Show More |