Learn More
DWK Life Sciences Frascos cuentagotas de LDPE Wheaton™ con puntas de cuentagotas de mayor control y tapones de punta cuentagotas de polipropileno
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
6 ml
7 ml
15 ml
30 ml
60 ml
Color:
Blanco
Natural
Descripción
Tamaño medio de gota: 44 μl ± 6 μl
- Tapones de rosca y puntas de polipropileno de grado de radiación envasados por separado
- Disponible con puntas naturales o blancas, envasadas por separado
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 2,03 oz, 60 ml |
Capacidad (métrico) | 60 ml |
Capacidad (imperial) | 2,03 oz |
Color | Natural |
Diámetro (imperial) | 1,53 in |
Incluye | Punta cuentagotas controlada ampliada |
Material | LDPE |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Altura (métrico) | 101 mm |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Catalogs
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Tamaño : 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Tamaño : 14.8 MB
Título del producto
DWK Life Sciences Frascos cuentagotas de LDPE Wheaton™ con puntas de cuentagotas de mayor control y tapones de punta cuentagotas de polipropileno >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido