Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles with Extended Controlled Dropper Tips and Polypropylene Dropper Tip Caps
Código de producto. 10004173 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
6 ml
7 ml
15 ml
30 ml
60 ml
Color:
Blanco
Natural
Extended controlled dropper tip dispenses one drop at a time
Tamaño medio de gota: 44 μl ± 6 μl
  • Tapones de rosca y puntas de polipropileno de grado de radiación envasados por separado
  • Disponible con puntas naturales o blancas, envasadas por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 0,2 oz., 6 ml
Capacidad (métrico) 6 ml
Capacidad (imperial) 0,2 oz
Color Blanco
Diámetro (imperial) 0,66 in
Incluye Punta cuentagotas controlada ampliada
Material LDPE
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Altura (métrico) 58 mm
Altura (imperial) 2,28 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 13-425 mm
Diámetro (métrico) 17 mm