Learn More
DWK Life Sciences Frascos cuentagotas de LDPE Wheaton™ con tapones con revestimiento de polietileno espumado
107.35 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad: 60mL
Descripción
- Polietileno de baja densidad, color translúcido
- El LDPE es muy flexible y tiene alta resistencia al impacto
- Boca estrecha ideal para líquidos
- Tapón de rosca de polipropileno blanco premontado con revestimiento de espuma de polietileno
Especificaciones
Capacidad | 60 ml |
Capacidad (métrico) | 60 mL |
Capacidad (imperial) | 2,03 oz |
Color | Blanco |
Diámetro (imperial) | 1,5 in |
Incluye | Tapón revestido de polietileno espumado |
Material | LDPE |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Altura (métrico) | 88 mm |
Tipo de producto | Frasco cuentagotas |