Learn More
DWK Life Sciences Frascos cuentagotas con tapón de rosca LDPE Wheaton™
Código de producto. 11541115 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
Código de producto. 11541115
Marca: DWK Life Sciences 211632
Solo quedan null
Especificaciones
Capacidad (métrico) 7 ml
Color Natural
Diámetro (imperial) 0,74 in
Material LDPE
Altura (métrico) 19 mm
Tipo de producto Frasco cuentagotas
Altura (imperial) 0,74 in
Tamaño del tapón 15-415 mm
Diámetro (métrico) 19 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave