Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles With Streaming Tips and Polypropylene Caps
309.70 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad:
0,51 oz., 15 ml
1,01 oz., 30 ml
60 ml
7 ml
Altura (imperial):
2,44 in
3 in
3,34 in
4 in
Diámetro (imperial):
0,74 in
1 in
1,25 in
1,5 in
Descripción
- Fabricado con polietileno de baja densidad no esterilizable en autoclave
- Los frascos cuentagotas, las puntas y los tapones se envasan por separado
Especificaciones
Capacidad | 60 ml |
Capacidad (métrico) | 60 mL |
Capacidad (imperial) | 2,03 oz |
Color | Natural |
Diámetro (imperial) | 1,5 in |
Incluye | Punta de flujo y tapón de polipropileno |
Material | LDPE |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Altura (métrico) | 101 mm |