Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Spray Bottles
Código de producto. 12463701
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 mL
35 mL
60 mL
Wheaton Spray Bottle made of white LDPE
  • Frasco de LDPE (polietileno de baja densidad) blanco
  • Incluye frasco, punta de atomizador, tubo de inmersión y tapón de rosca
  • Tapón de rosca de polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 0,6 oz, 20 ml
Capacidad (métrico) 20 mL
Capacidad (imperial) 0,6 oz
Color Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20 x 38 x 83mm (0,78 x 1,49 x 3,2 pulg)
Incluye Frasco, punta de atomizador, tubo de inmersión y tapón de rosca
Material LDPE
Longitud (métrico) 20mm
Anchura (métrico) 38mm
Altura (métrico) 83 mm
Tipo de producto Frasco con pulverizador
Anchura (imperial) 1,49 in
Longitud (imperial) 0,78 in
Altura (imperial) 3,2 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 15-415 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca