Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Spray Bottles
Código de producto. 12483701
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 mL
35 mL
60 mL
Wheaton Spray Bottle made of white LDPE
  • Frasco de LDPE (polietileno de baja densidad) blanco
  • Incluye frasco, punta de atomizador, tubo de inmersión y tapón de rosca
  • Tapón de rosca de polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 60 ml
Capacidad (métrico) 60 mL
Capacidad (imperial) 2,02 oz
Color Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 27 x 53 x 108mm (1,06 x 2,08 x 4,25 pulg)
Incluye Frasco, punta de atomizador, tubo de inmersión y tapón de rosca
Material LDPE
Longitud (métrico) 27mm
Anchura (métrico) 53mm
Altura (métrico) 108 mm
Tipo de producto Frasco con pulverizador
Anchura (imperial) 2,08 in
Longitud (imperial) 1,06 in
Altura (imperial) 4,25 pulg
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 18-410 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca